Kluczowe dokumenty
SAE0021
Pyruvate Kinase M2 human
recombinant, expressed in E. coli, specific activity ≥100 unit/mg protein
Synonim(y):
Cytosolic Thyroid hormone-binding protein (CTHBP), M2-PK, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), PKM2, Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase muscle isozyme, p58
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥100 units/mg protein
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2