SAB5703044
Przeciwciało przeciw ubikwitynie, klon 5J3V7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HEL-S-50, ubikwityna, UBB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5J3V7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
15-300 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBB(7314)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)