Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
SAB5703043
Sigma-Aldrich
[KO Validated]Anti-Smad4 Antibody, clone 1H7D3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
DPC4,JIP,MADH4,MYHRS,Smad4,SMAD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1H7D3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
ChIP: 1:500 - 1:1000
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PEYWCSIAYFEMDVQVGETFKVPSSCPIVTVDGYVDPSGGDRFCLGQLSNVHRTEAIERARLHIGKGVQLECKGEGDVWVRCLSDHAVFVQSYYLDREAGRAPGDAVHKIYPSAYIKVFDLRQCHRQMQQQAATAQAAAAAQAAAVAGNIPGPGSVGGIAPAISLSAAAGIGVDDLRRLCILRMSFVKGWGPDYPRQSIKETPCWIEIHLHRALQLLDEVLHTMPIADPQPLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD4(4089)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Smad family of signal transduction proteins. Smad proteins are phosphorylated and activated by transmembrane serine-threonine receptor kinases in response to TGF-beta signaling. The product of this gene forms homomeric complexes and heteromeric complexes with other activated Smad proteins, which then accumulate in the nucleus and regulate the transcription of target genes. This protein binds to DNA and recognizes an 8-bp palindromic sequence (GTCTAGAC) called the Smad-binding element (SBE). The Smad proteins are subject to complex regulation by post-translational modifications. Mutations or deletions in this gene have been shown to result in pancreatic cancer, juvenile polyposis syndrome, and hereditary hemorrhagic telangiectasia syndrome. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 320-552 of human Smad4 (NP_005350.1).
Zastosowanie
WB, IHC, IP, ChIP, CUT&Tag
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3