Key Documents
SAB5703034
Sigma-Aldrich
Anti-TIN2/TINF2 Antibody, clone 4W5P2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
DKCA3, TIN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4W5P2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.14 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NLAEPMEQNPPQQQRLALHNPLPKAKPGTHLPQGPSSRTHPEPLAGRHFNLAPLGRRRVQSQWASTRGGHKERPTVMLFPFRNLGSPTQVISKPESKEEH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TINF2(26277)
Opis ogólny
This gene encodes one of the proteins of the shelterin, or telosome, complex which protects telomeres by allowing the cell to distinguish between telomeres and regions of DNA damage. The protein encoded by this gene is a critical part of shelterin; it interacts with the three DNA-binding proteins of the shelterin complex, and it is important for assembly of the complex. Mutations in this gene cause dyskeratosis congenita (DKC), an inherited bone marrow failure syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-309 of human TIN2/TINF2 (Q9BSI4).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1