Kluczowe dokumenty
SAB5703018
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-periostynowe, klon 7S3E5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
OSF-2, OSF2, PDLPOSTN, PN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7S3E5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.4 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MIPFLPMFSLLLLLIVNPINANNHYDKILAHSRIRGRDQGPNVCALQQILGTKKKYFSTCKNWYKKSICGQKTTVLYECCPGYMRMEGMKGCPAVLPIDH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POSTN(10631)
Opis ogólny
Gen ten koduje wydzielane białko macierzy zewnątrzkomórkowej, które funkcjonuje w rozwoju i regeneracji tkanek, w tym gojeniu się ran i przebudowie komór po zawale mięśnia sercowego. Kodowane białko wiąże się z integrynami, wspomagając adhezję i migrację komórek nabłonkowych. Białko to odgrywa rolę w utrzymaniu i przerzutowaniu nowotworowych komórek macierzystych. Myszy pozbawione tego genu wykazują choroby zastawek serca oraz wady szkieletu i zębów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2015].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej periostyny (Q15063).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)