Kluczowe dokumenty
SAB5703017
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw elastazie neutrofilowej (ELANE), klon 8X4E6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ELA2, GE, HLE, HNE, NE, PMN-E, SCN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8X4E6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.3 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELANE(1991)
Opis ogólny
Elastazy tworzą podrodzinę proteaz serynowych, które hydrolizują wiele białek oprócz elastyny. Ludzie mają sześć genów elastazy, które kodują strukturalnie podobne białka. Kodowana preproteina jest przetwarzana proteolitycznie w celu wygenerowania aktywnej proteazy. Po aktywacji proteaza ta hydrolizuje białka w wyspecjalizowanych lizosomach neutrofili, zwanych ziarnistościami azurofilnymi, a także białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Enzym ten może odgrywać rolę w chorobach zwyrodnieniowych i zapalnych poprzez proteolizę kolagenu IV i elastyny. Białko to degraduje również białko błony zewnętrznej A (OmpA) E. coli, a także czynniki wirulencji takich bakterii jak Shigella, Salmonella i Yersinia. Mutacje w tym genie są związane z cykliczną neutropenią i ciężką wrodzoną neutropenią (SCN). Gen ten jest obecny w klastrze genów na chromosomie 19. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 167-267 ludzkiej elastazy neutrofilowej (ELANE) (P08246).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)