Kluczowe dokumenty
SAB5703016
Sigma-Aldrich
Anti-Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2 ) Antibody, clone 4O1K0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
SELZ, TR, TR-BETA, TR3, TRXR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4O1K0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.79 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAAMAVALRGLGGRFRWRTQAVAGGVRGAARGAAAGQRDYDLLVVGGGSGGLACAKEAAQLGRKVAVVDYVEPSPQGTRWGLGGTCVNVGCIPKKLMHQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TXNRD2(10587)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the class I pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase family. The encoded protein is a selenocysteine-containing flavoenzyme that maintains thioredoxins in a reduced state, thereby playing a key role in regulating the cellular redox environment. Mammals have three related thioredoxin reductases. This gene encodes a mitochondrial form important for scavenging of reactive oxygen species in mitochondria. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Sep 2013]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2 ) (Q9NNW7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)