Kluczowe dokumenty
SAB5702990
Sigma-Aldrich
Anti-KIF23 Antibody, clone 9V4Y8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CHO1, KNSL5, MKLP-1, MKLP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
9V4Y8, monoclonal
application:
IP
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human
metody:
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9V4Y8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
115 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1.58 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NAPPIRLRHRRSRSAGDRWVDHKPASNMQTETVMQPHVPHAITVSVANEKALAKCEKYMLTHQELASDGEIETKLIKGDIYKTRGGGQSVQFTDIETLKQESPNGSRKRRSSTVAPAQPDGAESEWTDVETRCSVAVEMRAGSQLGPGYQHHAQPKRKKP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF23(9493)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of kinesin-like protein family. This family includes microtubule-dependent molecular motors that transport organelles within cells and move chromosomes during cell division. This protein has been shown to cross-bridge antiparallel microtubules and drive microtubule movement in vitro. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 801-960 of human KIF23 (Q02241).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)