Kluczowe dokumenty
SAB5702969
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ODC1, klon 5R7V10, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ODC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5R7V10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
3 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MNNFGNEEFDCHFLDEGFTAKDILDQKINEVSSSDDKDAFYVADLGDILKKHLRWLKALPRVTPFYAVKCNDSKAIVKTLAATGTGFDCASKTEIQLVQS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ODC1(4953)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym ograniczający szybkość szlaku biosyntezy poliamin, który katalizuje przemianę ornityny w putrescynę. Poziom aktywności enzymu zmienia się w odpowiedzi na bodźce stymulujące wzrost i wykazuje wysoki wskaźnik obrotu w porównaniu z innymi białkami ssaków. Pierwotnie zlokalizowany na chromosomach 2 i 7, gen kodujący ten enzym został określony jako zlokalizowany na 2p25, z pseudogenem zlokalizowanym na 7q31-qter. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego ODC1 (P11926).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)