Kluczowe dokumenty
SAB5702968
Sigma-Aldrich
Anti-DKK3 Antibody, clone 1R5E0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
REIC, RIG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1R5E0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.41 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TRGSNGTICDNQRDCQPGLCCAFQRGLLFPVCTPLPVEGELCHDPASRLLDLITWELEPDGALDRCPCASGLLCQPHSHSLVYVCKPTFVGSRDQDGEILLPREVPDEYEVGSFMEEVRQELEDLERSLTEEMALREPAAAAAALLGGEEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DKK3(27122)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. The secreted protein contains two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its interactions with the Wnt signaling pathway. The expression of this gene is decreased in a variety of cancer cell lines and it may function as a tumor suppressor gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-360 of human DKK3 (Q9UBP4).
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1