SAB5702967
Anti-PKA RIIα (PRKAR2A) Antibody, clone 9C6B3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PKR2, PRKAR2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9C6B3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.27 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SRTKSNKDGGNQEVEIARCHKGQYFGELALVTNKPRAASAYAVGDVKCLVMDVQAFERLLGPCMDIMKRNISHYEEQLVKMFGSSVDLGNLGQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAR2A(5576)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)