Kluczowe dokumenty
SAB5702965
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Caspr1, klon 8O5H6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CASPR, CNTNAP, NRXN4, P190
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8O5H6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
190 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.60 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EQHFYWGGSQPGIQRCACGLDRSCVDPALYCNCDADQPQWRTDKGLLTFVDHLPVTQVVIGDTNRSTSEAQFFLRPLRCYGDRNSWNTISFHTGAALRFPP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTNAP1(8506)
Opis ogólny
Produkt genu został początkowo zidentyfikowany jako białko o masie 190 kD związane z kompleksem contactin-PTPRZ1. Białko o masie 1 384 aminokwasów, oznaczane również jako p190 lub CASPR od "contactin-associated protein", zawiera domenę zewnątrzkomórkową z kilkoma domenami domniemanej interakcji białko-białko, domenę transmembranową i domenę cytoplazmatyczną o masie 74 aminokwasów. Analiza Northern blot wykazała, że gen jest transkrybowany głównie w mózgu jako transkrypt o wielkości 6,2 kb, ze słabą ekspresją w kilku innych badanych tkankach. Architektura jego domeny zewnątrzkomórkowej jest podobna do domeny neureksyn, a białko to może być podjednostką sygnałową kontaktiny, umożliwiając rekrutację i aktywację wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych w neuronach. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 700-800 ludzkiego Caspr11 (P78357).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)