Kluczowe dokumenty
SAB5702949
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TET1, klon 10S0X1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
LCX, Cxxc6, AA517754, BB001228, D10Ertd17, mKIAA1676, D10Ertd17e, 2510010B09Rik
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10S0X1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
260 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HNTKSFSSASSTSHLVKDESTDFCPLQASSAETSTCTYSKTASGGFAETSSILHCTMPSGAHSGANAAAGECTGTVQPAEVAAHPHQSLPTADSPVHAEPLTSPSEQLTSNQSNQQLPLLSNSQKLASCQVEDERHPEADEPQHPEDDNLPQLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TET1(52463)
Opis ogólny
Umożliwia aktywność dioksygenazy metylocytozyny. Bierze udział w kilku procesach, w tym w morfogenezie dendrytów, różnicowaniu komórek masy wewnątrzkomórkowej i glikozylacji białek O-linked. Działa przed lub w obrębie demetylacji DNA; regulacja metylacji DNA; oraz regulacja imprintingu genetycznego. Znajduje się w jądrze. Ulega ekspresji w kilku strukturach, w tym w mózgu, wczesnym poczęciu, ektodermie zarodka, dolnych drogach moczowo-płciowych i układzie rozrodczym. Ortologiczna do ludzkiej TET1 (dioksygenaza metylocytozyny tet 1).
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1749-1902 mysiego TET1 (NP_001240786.1).
Zastosowanie
IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)