Key Documents
SAB5702942
Sigma-Aldrich
Anti-Neurogenin 2 Antibody, clone 8F2Q8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
Atoh4, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8F2Q8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
2.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEUROG2(63973)
Opis ogólny
This gene encodes a neural-specific basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor that can specify a neuronal fate on ectodermal cells and is expressed in neural progenitor cells within the developing central and peripheral nervous systems. The protein product of this gene also plays a role in the differentiation and survival of midbrain dopaminergic neurons. [provided by RefSeq, Apr 2012]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Neurogenin 2 (Q9H2A3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1