SAB5702935
Anti-Cathepsin D Antibody, clone 2B3E8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CLN10,CPSD,HEL-S-130P,Cathepsin D,CTSD
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2B3E8, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.38 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KAIGAVPLIQGEYMIPCEKVSTLPAITLKLGGKGYKLSPEDYTLKVSQAGKTLCLSGFMGMDIPPPSGPLWILGDVFIGRYYTVFDRDNNRVGFAEAARL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSD(1509)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1