SAB5702932
Anti-Cadherin 16 Antibody, clone 2J0H4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDH16, KSP-cadherin
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2J0H4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.10 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GAEGQIVLSGDSGKATEGPFAMDPDSGFLLVTRALDREEQAEYQLQVTLEMQDGHVLWGPQPVLVHVKDENDQVPHFSQAIYRARLSRGTRPGIPFLFLEASDRDEPGTANSDLRFHILSQAPAQPSPDMF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH16(1014)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1