Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702925
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RXRα, klon 6Y10M1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
NR2B1, RXRA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Y10M1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.43 mg/mL
metody
ChIP: 1:50 - 1:200
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MDTKHFLPLDFSTQVNSSLTSPTGRGSMAAPSLHPSLGPGIGSPGQLHSPISTLSSPINGMGPPFSVISSPMGPHSMSVPTTPTLGFSTGSPQLSSPMNP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXRA(6256)
Opis ogólny
Receptory retinoidu X (RXR) i receptory kwasu retinowego (RAR) są receptorami jądrowymi, które pośredniczą w biologicznym działaniu retinoidów poprzez ich udział w aktywacji genów za pośrednictwem kwasu retinowego. Receptory te działają jako czynniki transkrypcyjne, wiążąc się jako homodimery lub heterodimery z określonymi sekwencjami w promotorach genów docelowych. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem nadrodziny regulatorów transkrypcji receptorów steroidowych i hormonów tarczycy. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, maj 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego RXRα (P19793).
Zastosowanie
WB, IF/ICC, IP, ChIP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)