Kluczowe dokumenty
SAB5702909
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RGMA, klon 2S1B4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
RGMA, RGM, odpychająca cząsteczka naprowadzająca A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2S1B4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.67 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TAPETFPYETAVAKCKEKLPVEDLYYQACVFDLLTTGDVNFTLAAYYALEDVKMLHSNKDKLHLYERTRDLPGRAAAGLPLAPRPLLGALVPLLALLPVFC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGMA(56963)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny odpychających cząsteczek naprowadzających. Kodowane białko jest glikoproteiną zakotwiczoną w glikozylofosfatydyloinozytolu, która funkcjonuje jako białko naprowadzające aksony w rozwijającym się i dorosłym ośrodkowym układzie nerwowym. Białko to może również funkcjonować jako supresor guza w niektórych nowotworach. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 350-450 ludzkiego RGMA (Q96B86).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)