Kluczowe dokumenty
SAB5702904
Sigma-Aldrich
Anti-PLTP Antibody, clone 6A1Q1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
BPIFE, HDLCQ9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
6A1Q1, monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, rat, human
metody:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6A1Q1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.53 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LDTVPVRSSVDELVGIDYSLMKDPVASTSNLDMDFRGAFFPLTERNWSLPNRAVEPQLQEEERMVYVAFSEFFFDSAMESYFRAGALQLLLVGDKVPHDLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLTP(5360)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is one of at least two lipid transfer proteins found in human plasma. The encoded protein transfers phospholipids from triglyceride-rich lipoproteins to high density lipoprotein (HDL). In addition to regulating the size of HDL particles, this protein may be involved in cholesterol metabolism. At least two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human PLTP (P55058).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)