Kluczowe dokumenty
SAB5702883
Sigma-Aldrich
Anti-SULT2A1 Antibody, clone 4A3H6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
DHEA-ST, DHEAS, HST, ST2, ST2A1, ST2A3, STD, hSTa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4A3H6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.24 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LLLSYEELKQDTGRTIEKICQFLGKTLEPEELNLILKNSSFQSMKENKMSNYSLLSVDYVVDKAQLLRKGVSGDWKNHFTVAQAEDFDKLFQEKMADLPRELFPWE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SULT2A1(6822)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the sulfotransferase family. Sulfotransferases aid in the metabolism of drugs and endogenous compounds by converting these substances into more hydrophilic water-soluble sulfate conjugates that can be easily excreted. This protein catalyzes the sulfation of steroids and bile acids in the liver and adrenal glands, and may have a role in the inherited adrenal androgen excess in women with polycystic ovary syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-285 of human SULT2A1 (Q06520).
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1