Kluczowe dokumenty
SAB5702872
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PIAS2, klon 4I6K6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ARIP3, DIP, MIZ, MIZ1, PIASX, PIASX-ALPHA, PIASX-BETA, SIZ2, ZMIZ4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4I6K6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
3.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SPAVQIKIRELYRRRYPRTLEGLSDLSTIKSSVFSLDGGSSPVEPDLAVAGIHSLPSTSVTPHSPSSPVGSVLLQDTKPTFEMQQPSPPIPPVHPDVQLKN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIAS2(9063)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny inhibitorów białka aktywowanego STAT (PIAS). Białka PIAS funkcjonują jako ligazy SUMO E3 i odgrywają ważną rolę w wielu procesach komórkowych, pośrednicząc w sumoilacji białek docelowych. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform. Izoformy kodowanego białka zwiększają sumoilację specyficznych białek docelowych, w tym białka supresorowego nowotworu p53, c-Jun i receptora androgenowego. Pseudogen tego genu znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu 4. Symbol MIZ1 został również powiązany z ZBTB17, który jest innym genem zlokalizowanym na chromosomie 1. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2011].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego PIAS2 (O75928).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)