Kluczowe dokumenty
SAB5702869
Sigma-Aldrich
Anti-HLTF Antibody, clone 8T0I2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HIP116, HIP116A, HLTF1, RNF80, SMARCA3, SNF2L3, ZBU1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
8T0I2, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, rat
metody:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8T0I2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
114 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.04 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TEAGSPTIMLLSLKAGGVGLNLSAASRVFLMDPAWNPAAEDQCFDRCHRLGQKQEVIITKFIVKDSVEENMLKIQNKKRELAAGAFGTKKPNADEMKQAKINEIRTLIDL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLTF(6596)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the SWI/SNF family. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein contains a RING finger DNA binding motif. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. However, use of an alternative translation start site produces an isoform that is truncated at the N-terminus compared to the full-length protein. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 900-1009 of human HLTF (Q14527).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)