SAB5702866
Anti-Furin Antibody, clone 1P6N8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FUR, PACE, PCSK3, SPC1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1P6N8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.20 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GEVAAVANNGVCGVGVAYNARIGGVRMLDGEVTDAVEARSLGLNPNHIHIYSASWGPEDDGKTVDGPARLAEEAFFRGVSQGRGGLGSIFVWASGNGGREH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FURIN(5045)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)