SAB5702864
Anti-ERCC1 Antibody, clone 5F9U0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
COFS4, RAD10, UV20
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5F9U0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MDPGKDKEGVPQPSGPPARKKFVIPLDEDEVPPGVAKPLFRSTQSLPTVDTSAQAAPQTYAEYAISQPLEGAGATCPTGSEPLAGETPNQALKPGAKSNSIIVSPRQRGNPVLKFVRNVPWEFGDVIPDYVLGQSTCALFLSLRYHNLHPDYIHGRLQSLGKNFALRVLLVQVDVKDPQQALKELAKMCILADCTLILAW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERCC1(2067)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1