SAB5702850
Przeciwciało przeciw białku C krzepnięcia, klon 3W3R7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
APC, PC, PROC1, THPH3, THPH4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3W3R7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.85 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
IALLHLAQPATLSQTIVPICLPDSGLAERELNQAGQETLVTGWGYHSSREKEAKRNRTFVLNFIKIPVVPHNECSEVMSNMVSENMLCAGILGDRQDACEGDSGGPMVASFHGTWFLVGLVSWGEGCGLLHNYGVYTKVSRYLDWIHGHIRDKEAPQKSWAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROC(5624)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)