SAB5702844
Anti-WNK1 Antibody, clone 6C5S6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6C5S6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
250 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.53 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSGGAAEKQSSTPGSLFLSPPAPAPKNGSSSDSSVGEKLGAAAADAVTGRTEEYRRRRHTMDKDSRGAAATTTTTEHRFFRRSVICDSNATALELPGLPL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNK1(65125)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1