Kluczowe dokumenty
SAB5702831
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EGR2, klon 1F6V7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AT591, CMT1D, CMT4E, KROX20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1F6V7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MMTAKAVDKIPVTLSGFVHQLSDNIYPVEDLAATSVTIFPNAELGGPFDQMNGVAGDGMINIDMTGEKRSLDLPYPSSFAPVSAPRNQTFTYMGKFSIDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGR2(1959)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest czynnikiem transkrypcyjnym z trzema tandemowymi palcami cynkowymi typu C2H2. Defekty tego genu są związane z chorobą Charcota-Marie-Tootha typu 1D (CMT1D), chorobą Charcota-Marie-Tootha typu 4E (CMT4E) i zespołem Dejerine-Sottas (DSS). Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących dwie różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, październik 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego EGR2 (P11161).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)