Kluczowe dokumenty
SAB5702828
Sigma-Aldrich
Anti-gamma-Synuclein Antibody, clone 4A0F4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
BCSG1, SR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4A0F4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.32 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCG(6623)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development. [provided by RefSeq, Jan 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 48-127 of human gamma-Synuclein (O76070).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)