Kluczowe dokumenty
SAB5702820
Sigma-Aldrich
[Zatwierdzone przez KO] Przeciwciało anty-XIAP, klon 5S5Q7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
XIAP, API3, BIRC4, IAP-3, ILP1, MIHA, XLP2, hIAP-3, hIAP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5S5Q7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MTFNSFEGSKTCVPADINKEEEFVEEFNRLKTFANFPSGSPVSASTLARAGFLYTGEGDTVRCFSCHAAVDRWQYGDSAVGRHRKVSPNCRFINGFYLENSATQSTNSGIQNGQYKVENYLGSRDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYSEEARLKSFQNWPDYAHLTPRELASAGLYYTGIGDQVQC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XIAP(331)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny białek supresorowych apoptozy. Członkowie tej rodziny dzielą konserwatywny motyw określany jako baculovirus IAP repeat, który jest niezbędny dla ich funkcji antyapoptotycznej. Białko to działa poprzez wiązanie się z czynnikami TRAF1 i TRAF2 związanymi z receptorem czynnika martwicy nowotworów i hamuje apoptozę indukowaną przez menadion, silny induktor wolnych rodników i enzym konwertujący interleukinę 1-beta. Białko to hamuje również co najmniej dwóch członków rodziny kaspaz proteaz śmierci komórkowej, kaspazę-3 i kaspazę-7. Mutacje w tym genie są przyczyną zespołu limfoproliferacyjnego sprzężonego z chromosomem X. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pseudogeny tego genu znajdują się na chromosomach 2 i 11.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-200 ludzkiego XIAP (NP_001158.2).
Zastosowanie
WB, IP
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)