SAB5702815
Anti-ATAD2 Antibody, clone 2K7T2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ANCCA, CT137, PRO2000
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2K7T2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
180 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.84 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVVLRSSLELHNHSAASATGSLDLSSDFLSLEHIGRRRLRSAGAAQKKPAATTAKAGDGSSVKEVETYHRTRALRSLRKDAQNSSDSSFEKNVEITEQLA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATAD2(29028)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1