SAB5702798
Anti-[KD Validated] TRAF2 Antibody, clone 3S2A8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MGC:45012,TRAP,TRAP3,TRAF2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3S2A8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DGCGKKKIPREKFQDHVKTCGKCRVPCRFHAIGCLETVEGEKQQEHEVQWLREHLAMLLSSVLEAKPLLGDQSHAGSELLQRCESLEKKTATFENIVCVLNREVERVAMTAEACSRQHRLDQDKIEALSSKVQQLERSIGLKDLAMADLEQKVLEMEASTY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRAF2(7186)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3