SAB5702791
Anti-Thymidine Kinase 1 Antibody, clone 0V8O2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
TK2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0V8O2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.42 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSCINLPTVLPGSPSKTRGQIQVILGPMFSGKSTELMRRVRRFQIAQYKCLVIKYAKDTRYSSSFCTHDRNTMEALPACLLRDVAQEALGVAVIGIDEGQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TK1(7083)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1