SAB5702785
Anti-Caspase-14 Antibody, clone 6E2C1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ARCI12
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6E2C1, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.51 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GEMVKLENLFEALNNKNCQALRAKPKVYIIQACRGEQRDPGETVGGDEIVMVIKDSPQTIPTYTDALHVYSTVEGYIAYRHDQKGSCFIQTLVDVFTKRKG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP14(23581)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)