SAB5702784
Anti-GABARAPL2 Antibody, clone 8Z8M8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ATG8, ATG8C, GATE-16, GATE16, GEF-2, GEF2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8Z8M8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
16 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.3 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GSQIVDIDKRKYLVPSDITVAQFMWIIRKRIQLPSEKAIFLFVDKTVPQSSLTMGQLYEKEKDEDGFLYVAYSGENTFGF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABARAPL2(11345)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1