SAB5702782
Anti-FOXP1 Antibody, clone 2Q1R5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
12CC4, HSPC215, MFH, QRF1, hFKH1B
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Q1R5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70-90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.5mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
western blot: 1:1000 - 1:3700
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SGNPSLIKNMQSSHAYCTPLNAALQASMAENSIPLYTTASMGNPTLGNLASAIREELNGAMEHTNSNESDSSPGRSPMQAVHPVHVKEEPLDPEEAEGPLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP1(27086)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)