Kluczowe dokumenty
SAB5702774
Sigma-Aldrich
Anti-GSTK1 Antibody, clone 7J5B3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
GST, GST 13-13, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7J5B3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.68 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTK1(373156)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the kappa class of the glutathione transferase superfamily of enzymes that function in cellular detoxification. The encoded protein is localized to the peroxisome and catalyzes the conjugation of glutathione to a wide range of hydrophobic substates facilitating the removal of these compounds from cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human GSTK1 (Q9Y2Q3).
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1