SAB5702757
Anti-UQCRH Antibody, clone 4Z1R9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
QCR6, UQCR8
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4Z1R9, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
11 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.80 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGLEDEQKMLTESGDPEEEEEEEEELVDPLTTVREQCEQLEKCVKARERLELCDERVSSRSHTEEDCTEELFDFLHARDHCVAHKLFNNLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UQCRH(7388)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1