Kluczowe dokumenty
SAB5702752
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VAV3, klon 9A10D8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
czynnik wymiany nukleotydów guaninowych vav 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9A10D8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
98 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.66 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TKESGEYAISIKYNNEAKHIKILTRDGFFHIAENRKFKSLMELVEYYKHHSLKEGFRTLDTTLQFPYKEPEHSAGQRGNRAGNSLLSPKVLGIAIARYDFC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAV3(10451)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów VAV. Białka VAV są czynnikami wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) dla GTPaz z rodziny Rho, które aktywują szlaki prowadzące do rearanżacji cytoszkieletu aktyny i zmian transkrypcyjnych. Produkt tego genu działa jako GEF preferencyjnie dla RhoG, RhoA i, w mniejszym stopniu, RAC1, i wiąże się maksymalnie z wolnymi od nukleotydów stanami tych GTPaz. Dla tego genu opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 700-800 ludzkiego VAV3 (Q9UKW4).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)