SAB5702746
Anti-ILF2 Antibody, clone 5P1K2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
NF45, PRO3063
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5P1K2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.80 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SALAAIRHARWFEENASQSTVKVLIRLLKDLRIRFPGFEPLTPWILDLLGHYAVMNNPTRQPLALNVAYRRCLQILAAGLFLPGSVGITDPCESGNFRVHT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ILF2(3608)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1