SAB5702742
Anti-Pyruvate carboxylase (PC) Antibody, clone 10S0V1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PCB
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10S0V1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.80 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MLKFRTVHGGLRLLGIRRTSTAPAASPNVRRLEYKPIKKVMVANRGEIAIRVFRACTELGIRTVAIYSEQDTGQMHRQKADEAYLIGRGLAPVQAYLHIP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PC(5091)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1