SAB5702730
Przeciwciało anty-RAP1A + RAP1B, klon 6C7G0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
K-REV, RAL1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6C7G0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.4 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny małych białek wiążących GTP podobnych do RAS. Członkowie tej rodziny regulują wiele procesów komórkowych, w tym adhezję komórek, wzrost i różnicowanie. Białko to lokalizuje się w błonach komórkowych i wykazano, że reguluje sygnalizację komórkową, w której pośredniczy integryna. Białko to odgrywa również rolę w regulacji sygnalizacji zewnętrznej w płytkach krwi. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pseudogeny tego genu znajdują się na chromosomach 3, 5, 6 i 9. [dostarczone przez RefSeq, październik 2011].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 70-150 ludzkiego RAP1A + RAP1B (P61224).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)