Kluczowe dokumenty
SAB5702722
Sigma-Aldrich
Anti-UAP1 Antibody, clone 5S7M2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AGX, AGX1, AGX2, SPAG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5S7M2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.35 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EDEFSPLKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRSATNGKSETITADVNHNLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVAD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UAP1(6675)
Opis ogólny
Converts UTP and GlcNAc-1-P into UDP-GlcNAc, and UTP and GalNAc-1-P into UDP-GalNAc. Isoform AGX1 has 2 to 3 times higher activity towards GalNAc-1-P, while isoform AGX2 has 8 times more activity towards GlcNAc-1-P.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human UAP1 (Q16222).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1