Kluczowe dokumenty
SAB5702713
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-p150 CAF1, klon 1T1O5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CAF-1, CAF1, CAF1B, CAF1P150, P150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1T1O5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.14mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NFLRNRIETSIGQSTVIIDLTEDSNEQPDSLVDHNKLNSEASPSREAINGQREDTGDQQGLLKAIQNDKLAFPGETLSDIPCKTEEEGVGCGGAGRRGDSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAF1A(10036)
Opis ogólny
Czynnik montażu chromatyny I (CAF1) jest kompleksem jądrowym składającym się z podjednostek p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245) i p150 (CHAF1A), który montuje oktamery histonowe na replikującym się DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]) [dostarczony przez OMIM, Mar 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego p150 CAF1 (Q13111).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)