Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702705
Sigma-Aldrich
Anti-SF3B1 Antibody, clone 4A3G9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
Hsh155, MDS, PRP10, PRPF10, SAP155, SF3b155
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
4A3G9, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, rat, human
metody:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4A3G9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
146 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.27 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAKIAKTHEDIEAQIREIQGKKAALDEAQGVGLDSTGYYDQEIYGGSDSRFAGYVTSIAATELEDDDDDYSSSTSLLGQKKPGYHAPVALLNDIPQSTEQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SF3B1(23451)
Opis ogólny
This gene encodes subunit 1 of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex (U2 snRNP). The splicing factor 3b/3a complex binds pre-mRNA upstream of the intron's branch site in a sequence independent manner and may anchor the U2 snRNP to the pre-mRNA. Splicing factor 3b is also a component of the minor U12-type spliceosome. The carboxy-terminal two-thirds of subunit 1 have 22 non-identical, tandem HEAT repeats that form rod-like, helical structures. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SF3B1 (O75533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)