Kluczowe dokumenty
SAB5702704
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD166/ALCAM, klon 6Z4Y2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD166, MEMD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Z4Y2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100-105 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.80 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TCTAENQLERTVNSLNVSAISIPEHDEADEISDENREKVNDQAKLIVGIVVGLLLAALVAGVVYWLYMKKSKTASKHVNKDLGNMEENKKLEENNHKTEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALCAM(214)
Opis ogólny
Gen ten koduje aktywowaną cząsteczkę adhezyjną komórek leukocytów (ALCAM), znaną również jako CD166 (klaster różnicowania 166), która jest członkiem podrodziny receptorów immunoglobulinowych z pięcioma domenami immunoglobulinopodobnymi (VVC2C2C2) w domenie zewnątrzkomórkowej. Białko to wiąże się z antygenem różnicowania komórek T CD6 i bierze udział w procesach adhezji i migracji komórek. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2011].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 484-583 ludzkiego CD166/ALCAM (Q13740).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)