SAB5702703
Anti-PKC gamma Antibody, clone 5F2X3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PKC-gamma, PKCC, PKCG, SCA14
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5F2X3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
78 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.3 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GEPTIRAHGFFRWIDWERLERLEIPPPFRPRPCGRSGENFDKFFTRAAPALTPPDRLVLASIDQADFQGFTYVNPDFVHPDARSPTSPVPVPVM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCG(5582)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1