Kluczowe dokumenty
SAB5702695
Sigma-Aldrich
Anti-PPP6C Antibody, clone 6O2N8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PPP6C, PP6, PP6C, protein phosphatase 6 catalytic subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6O2N8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.38 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP6C(5537)
Opis ogólny
This gene encodes the catalytic subunit of protein phosphatase, a component of a signaling pathway regulating cell cycle progression. Splice variants encoding different protein isoforms exist. The pseudogene of this gene is located on chromosome X.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 206-305 of human PPP6C (O00743).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1