Kluczowe dokumenty
SAB5702692
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-JARID2, klon 3L5C5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
JMJ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3L5C5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.7mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FEEGPSRKRPRLQAQRKFAQSQPNSPSTTPVKIVEPLLPPPATQISDLSKRKPKTEDFLTFLCLRGSPALPNSMVYFGSSQDEEEVEEEDDETEDVKTATN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JARID2(3720)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające domenę interakcji bogatą w Jumonji i AT (ARID). Kodowane białko jest białkiem wiążącym DNA, które działa jako represor transkrypcji. Białko to oddziałuje z kompleksem represyjnym Polycomb 2 (PRC2), który odgrywa istotną rolę w regulacji ekspresji genów podczas rozwoju embrionalnego. Białko to ułatwia rekrutację kompleksu PRC2 do genów docelowych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Mutacje w tym genie są związane z przewlekłymi nowotworami szpiku. [dostarczone przez RefSeq, maj 2012].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego JARID2 (Q92833).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)