Kluczowe dokumenty
SAB5702685
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CRK/CRKII, klon 4Y2C2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CRKII, p38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4Y2C2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.01mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAGNFDSEERSSWYWGRLSRQEAVALLQGQRHGVFLVRDSSTSPGDYVLSVSENSRVSHYIINSSGPRPPVPPSPAQPPPGVSPSRLRIGDQEFDSLPAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRK(1398)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek adaptorowych, które wiążą się z kilkoma białkami fosforylowanymi tyrozyną. Produkt tego genu ma kilka domen SH2 i SH3 (domeny src-homology) i jest zaangażowany w kilka szlaków sygnałowych, rekrutując białka cytoplazmatyczne w pobliżu kinazy tyrozynowej poprzez interakcję SH2-fosfotyrozyna. N-końcowa domena SH2 tego białka działa jako pozytywny regulator transformacji, podczas gdy C-końcowa domena SH3 działa jako negatywny regulator transformacji. Opisano dwa alternatywne transkrypty kodujące różne izoformy o odmiennej aktywności biologicznej. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego CRK/CRKII (P46108).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702685-100UL4065270692924