SAB5702671
Przeciwciało anty-NUMB, klon 9X1Y0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
C14orf41, S171, c14_5527
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9X1Y0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MNKLRQSFRRKKDVYVPEASRPHQWQTDEEGVRTGKCSFPVKYLGHVEVDESRGMHICEDAVKRLKAERKFFKGFFGKTGKKAVKAVLWVSADGLRVVDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUMB(8650)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)